Merck
ENA152120994
Enamine
3,5-dimethylpiperidine-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.71
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H14ClNO2S/c1-6-3-7(2)5-9(4-6)12(8,10)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
RPGSVLHMPDNRFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825