Merck
ENA118036777
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI Key
QRNJBUWQFRAFGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)