Merck
ENA118036631
Enamine
5-amino-2,4-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-amino-2,4-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2S/c1-3-5-6(10)7(9(13)14)15-8(5)12-4(2)11-3/h10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
YJCJUTDJTHKSJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27587
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)