Merck
ENA118036490
Enamine
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.69
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
URRNVZNXDFJSFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583