Merck
ENA116261656
Enamine
cyanomethyl 3-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
cyanomethyl 3-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8N2O4S/c10-4-5-15-9(12)7-2-1-3-8(6-7)16(11,13)14/h1-3,6H,5H2,(H2,11,13,14)
InChI Key
LOFQLHADYYGGAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)