Merck
ENA112933223
Enamine
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)8-6-7(3-4-9(8)16)17-11(18)10-2-1-5-19-10/h1-6H,16H2,(H,17,18)
InChI Key
MFDLOLOPZMOQDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)