Merck
ENA090493129
Enamine
2-chloro-1-[4-(4-fluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.77
MDL番号:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14ClFN2O3S/c13-9-12(17)15-5-7-16(8-6-15)20(18,19)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4H,5-9H2
InChI Key
NVNPFTFEZGDPTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573