Merck
ENA066596033
Enamine
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C15H18N2OS2/c18-14-12-11(9-6-7-9)8-20-13(12)16-15(19)17(14)10-4-2-1-3-5-10/h8-10H,1-7H2,(H,16,19)
InChI Key
BOZNRTRAQAXTNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)