Merck
ENA065085614
Enamine
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
mp
115-120
Iupac Name
4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)13-7-1-2-11(13)14/h3-6H,1-2,7H2
InChI Key
RDKSGTMGEPJKLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697
Melting Point
115-120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697