Merck
ENA053247252
Enamine
2-(2,4-di-tert-butylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
mp
175-176
Iupac Name
(2,4-ditert-butylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-7-8-13(19-10-14(17)18)12(9-11)16(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3,(H,17,18)
InChI Key
ZKEWJHKMOWKCFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13181
Melting Point
175-176
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13181