Merck
ENA053246665
Enamine
(2-amino-2-phenylethyl)diethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.3
MDL番号:
Iupac Name
N~2~,N~2~-diethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H20N2/c1-3-14(4-2)10-12(13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10,13H2,1-2H3
InChI Key
XEIFQVOOARCSSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12594
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12594