Merck
ENA048303313
Enamine
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H10ClFO2/c11-7-1-2-10(13)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,1-2,7H2
InChI Key
LNIOENWBUQOOEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)