Merck
ENA024294994
Enamine
2-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-benzothiazol-3-yl)amino]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
115-116
Iupac Name
N-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C10H10N2O4S/c1-6(10(13)14)11-9-7-4-2-3-5-8(7)17(15,16)12-9/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
FXIGPASFALLPHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08956
Melting Point
115-116
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)