Merck
ENA024294280
Enamine
4-{[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-4-ylidene]methyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.39
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-{(Z)-[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidinylidene]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H14N2O3S/c1-11-2-8-14(9-3-11)20-16(21)15(19-18(20)24)10-12-4-6-13(7-5-12)17(22)23/h2-10H,1H3,(H,19,24)(H,22,23)/b15-10-
InChI Key
OWHXDNVZQVNGLA-GDNBJRDFSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)