Merck
ENA024293988
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-3-15-8-5-4-7(10(13)12-11)6-9(8)14-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
WMRPRLXZKUZZQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948