Merck
ENA024293748
Enamine
2-[(2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)sulfanyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.29
MDL番号:
mp
154-155
Iupac Name
[(2,5-dioxo-1-phenyl-3-pyrrolidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO4S/c14-10-6-9(18-7-11(15)16)12(17)13(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,15,16)
InChI Key
YTNPLWOAHMUJEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07708
Melting Point
154-155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07708