Merck
ENA018109359
Enamine
2-{naphtho[2,1-b]furan-1-yl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
mp
171-172
Iupac Name
naphtho[2,1-b]furan-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C14H10O3/c15-13(16)7-10-8-17-12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)14(10)12/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
InChI Key
XPQWIAKMWGZBAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205
Melting Point
171-172
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205