Merck
ENA018109209
Enamine
N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.27
MDL番号:
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChI Key
CIPIFLDLSCTFIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008