Merck
ENA018107660
Enamine
3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]-4-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
376.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO5S/c1-22-12-5-2-8(14(18)19)6-13(12)23(20,21)17-11-7-9(15)3-4-10(11)16/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
NERHKLGIDJNXFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)