Merck
ENA018106704
Enamine
4-propyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-propyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C13H16N2OS2/c1-2-7-15-12(16)10-8-5-3-4-6-9(8)18-11(10)14-13(15)17/h2-7H2,1H3,(H,14,17)
InChI Key
AQCNMGYAGJTWLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03144
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03144
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)