Merck
ENA018104887
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
mp
109-112
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
WHNQTHDJEZTVHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00819
Melting Point
109-112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00819