Merck
CO1H9538BA91
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-(oxetan-3-yloxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-5-(3-oxetanyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-1-7(3-10-2-6)12-8-4-11-5-8/h1-3,8H,4-5H2
InChI Key
MBOUWEOKJVZSTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)