Merck
CO1H324A9A12
CombiPhos Catalysts Inc
5-(azetidin-3-yl)pyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(3-azetidinyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-8-1-6(2-10-5-8)7-3-9-4-7/h1-2,5,7,9,11H,3-4H2
InChI Key
ZLVRXUCMNFRXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)