Merck
CO1H324A8C41
CombiPhos Catalysts Inc
6-(furan-2-yl)pyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(2-furyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-9-5-1-3-7(10-9)8-4-2-6-12-8/h1-6H,(H,10,11)
InChI Key
GODUVOSSXJHPKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)