Merck
CO1H324A8AAD
CombiPhos Catalysts Inc
4-CHLORO-2-PIPERAZIN-1-YL-PYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chloro-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11ClN4/c9-7-1-2-11-8(12-7)13-5-3-10-4-6-13/h1-2,10H,3-6H2
InChI Key
MQSYDNGEAVHZAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)