Merck
CO1H324A81B9
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(cyclohexyl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5-cyclohexylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
InChI Key
XZYGBNRTTXLPBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)