Merck
CO1H324A6279
CombiPhos Catalysts Inc
4-(3-Methoxyphenyl)furan-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(3-methoxyphenyl)-2-furylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H11BO4/c1-15-10-4-2-3-8(5-10)9-6-11(12(13)14)16-7-9/h2-7,13-14H,1H3
InChI Key
RLFSXWPJARSCLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)