Merck
COMH98DE50D9
Combi-Blocks, Inc.
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,400
5 G
¥103,400
25 G
¥342,100
ベンダーカタログ番号: ST-3394-1G
¥34,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,400
5 G
¥103,400
25 G
¥342,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: ST-3394-1G
¥34,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-[(1E)-1-pentenyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h4-9H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/b5-4+
InChI Key
WPYZZVKPJHDAOE-SNAWJCMRSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)