Merck
COMH98822898
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-6-(2-hydroxyethyl)-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9ClN2O/c13-12-10(7-14)6-9-5-8(3-4-16)1-2-11(9)15-12/h1-2,5-6,16H,3-4H2
InChI Key
VZXMPDQMGXADIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0061
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0061
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)