Merck
COMH95E96C0D
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-2-methoxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥112,800
ベンダーカタログ番号: OT-5516-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥112,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-5516-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
InChI Key
MIOIKPFFCHXRQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)