Merck
COMH93D66AD6
Combi-Blocks, Inc.
4-Phenyl-1,3-dioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,800
5 G
¥12,200
25 G
¥21,500
100 G
¥49,600
ベンダーカタログ番号: QF-8302-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,800
5 G
¥12,200
25 G
¥21,500
100 G
¥49,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QF-8302-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-phenyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2
InChI Key
RCJRILMVFLGCJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8302
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)