Merck
COMH93D66A15
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
5 G
¥25,100
10 G
¥32,100
25 G
¥63,700
ベンダーカタログ番号: QF-7618-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
5 G
¥25,100
10 G
¥32,100
25 G
¥63,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QF-7618-1G
¥13,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C17H24O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h7-10,20H,1-6H3,(H,18,19)/b8-7+
InChI Key
CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)