Merck
COMH93D65AE5
Combi-Blocks, Inc.
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,800
5 G
¥14,500
25 G
¥28,600
100 G
¥73,000
ベンダーカタログ番号: OR-4068-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,800
5 G
¥14,500
25 G
¥28,600
100 G
¥73,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR-4068-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H13BrO/c20-18-12-10-15(11-13-18)14-6-8-17(9-7-14)19(21)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H
InChI Key
ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)