Merck
COMH93D5F8BA
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Di(2-pyridyl)propane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,200
5 G
¥19,200
25 G
¥42,600
ベンダーカタログ番号: HD-2511-1G
¥12,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,200
5 G
¥19,200
25 G
¥42,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HD-2511-1G
¥12,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-di(pyridin-2-yl)propane
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-3-10-14-12(6-1)8-5-9-13-7-2-4-11-15-13/h1-4,6-7,10-11H,5,8-9H2
InChI Key
UHPWYBATPHCMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)