Merck
COMH93D5F40B
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥87,100
1 G
¥208,700
ベンダーカタログ番号: HD-1032-250MG
¥87,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥87,100
1 G
¥208,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HD-1032-250MG
¥87,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-10-2-1-3-11(8-10)14-6-4-9(5-7-14)12(15)16/h1-3,8-9H,4-7H2,(H,15,16)
InChI Key
SEZDIKBWBKCELD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)