Merck
COMH93D5EE17
Combi-Blocks, Inc.
6-(Ethoxycarbonyl)pyridazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,300
250 MG
¥90,600
1 G
¥213,400
5 G
¥587,800
ベンダーカタログ番号: HB-9213-100MG
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,300
250 MG
¥90,600
1 G
¥213,400
5 G
¥587,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HB-9213-100MG
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-(ethoxycarbonyl)-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-2-14-8(13)6-4-3-5(7(11)12)9-10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
IAKGODNDDOWLEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)