Merck
COMH93D5E180
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-n-(4-ethylphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: HB-5221-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HB-5221-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-N-(4-ethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8(2)12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
YTMDPJNHPCMSOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-5221
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-5221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)