Merck
COMH93D5BF5C
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
$297.60
1 G
$522.00
ベンダーカタログ番号: 4100025-250MG
$297.60
7日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
$297.60
1 G
$522.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4100025-250MG
$297.60
7日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3
InChI Key
IRYFCWPNDIUQOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)