Merck
COMH93D5BD96
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopropoxy-2-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,200
1 G
¥54,300
5 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: HA-2633-250MG
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,200
1 G
¥54,300
5 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HA-2633-250MG
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-isopropoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-5(2)8-4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
AFHJYKBGDDJSRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)