Merck
COMH6E40A3EC
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥22,700
1 G
¥44,900
5 G
¥157,300
ベンダーカタログ番号: QB-2331-250MG
¥22,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥22,700
1 G
¥44,900
5 G
¥157,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QB-2331-250MG
¥22,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-di-O-acetyl-1,5-anhydro-4-deoxy-D-erythro-pent-4-enitol
Inchi Code
1S/C9H12O5/c1-6(10)13-8-3-4-12-5-9(8)14-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)