Merck
COMH6E40A3DF
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,800
5 G
¥11,000
25 G
¥16,900
100 G
¥40,300
ベンダーカタログ番号: QA-4970-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,800
5 G
¥11,000
25 G
¥16,900
100 G
¥40,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
385.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QA-4970-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 5-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
Inchi Code
1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
RRFCKCAQHRITRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)