Merck
COMH580D8155
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-5-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
ベンダーカタログ番号: IN-0597-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: IN-0597-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3S/c1-3-16-12(14)11-10(13)8-6-7(15-2)4-5-9(8)17-11/h4-6H,3,13H2,1-2H3
InChI Key
UQZIQYCFDPABDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)