Merck
COMH42123E88
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Hydroxyoxan-4-yl)prop-2-ynoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥63,700
5 G
¥176,000
10 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: SH-7477-1G
¥63,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥63,700
5 G
¥176,000
10 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SH-7477-1G
¥63,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)propiolic acid
Inchi Code
1S/C8H10O4/c9-7(10)1-2-8(11)3-5-12-6-4-8/h11H,3-6H2,(H,9,10)
InChI Key
NXIIPIDMZVZZPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)