Merck
COMH4211E0CC
Combi-Blocks, Inc.
Tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine)palladium(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥49,600
5 G
¥140,900
ベンダーカタログ番号: QI-6652-1G
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥49,600
5 G
¥140,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
2117.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QI-6652-1G
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane) palladium
Inchi Code
1S/3C24H9F18P.Pd/c3*25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42;/h3*1-9H;
InChI Key
MGJKHAOJYDTPIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)