Merck
COMH4211B846
Combi-Blocks, Inc.
1,7-Naphthalenediol, 6-(hydroxymethyl)-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥133,900
5 G
¥381,900
ベンダーカタログ番号: QD-5182-1G
¥133,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥133,900
5 G
¥381,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-5182-1G
¥133,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-(hydroxymethyl)naphthalene-1,7-diol
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-6-8-4-7-2-1-3-10(13)9(7)5-11(8)14/h1-5,12-14H,6H2
InChI Key
GCARUNVWBWVAJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)