Merck
COMH4211AC56
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-3-fluoro-benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,900
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
10 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: QD-1673-250MG
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,900
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
10 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QD-1673-250MG
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-N-ethyl-3-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrFNO2S/c1-2-11-14(12,13)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI Key
JYKKBSXJXOBDNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-1673
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-1673
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)