Merck
COMH4211A28C
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromo-8-fluoroquinazolin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥89,400
1 G
¥183,000
ベンダーカタログ番号: OT-4804-250MG
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥89,400
1 G
¥183,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-4804-250MG
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
7-bromo-8-fluoroquinazolin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H5BrFN3/c9-5-2-1-4-3-12-8(11)13-7(4)6(5)10/h1-3H,(H2,11,12,13)
InChI Key
WFRNZZSUMCCHOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4804
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)