Merck
COMH42119F0F
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: HI-2404-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HI-2404-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-14-8(12)6(9(13)15-2)5-7-10-3-4-11-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
SHJAYGJMPRNLDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)