Merck
COMH42117016
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloromethyl-5-methyl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥35,600
1 G
¥77,700
5 G
¥241,500
ベンダーカタログ番号: HA-3446-250MG
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥35,600
1 G
¥77,700
5 G
¥241,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HA-3446-250MG
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-(chloromethyl)-5-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C9H11ClO3/c1-3-12-9(11)8-4-7(5-10)6(2)13-8/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
MWPBLOXDMFJBHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)