Merck
COMH303776FB
Combi-Blocks, Inc.
2-(Naphthalen-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥89,400
5 G
¥264,900
ベンダーカタログ番号: YB-4745-1G
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥89,400
5 G
¥264,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YB-4745-1G
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(naphthalen-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C15H11N/c1-2-6-13-11-14(9-8-12(13)5-1)15-7-3-4-10-16-15/h1-11H
InChI Key
DBENTMPUKROOOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)